Learn More
Hettich™ Träger für Hettich Rotor Nr. 1611
Artikelnummer. p-7115936
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 7,5 bis 15 ml
1 x 4- bis 100 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10052683 1 x 7,5 bis 15 ml 1 Stück
12023884 1 x 4- bis 100 ml-Röhrchen -
2 options
Artikelnummer. 10052683
Marke: Hettich™ 1644
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
  • Träger für Hettich Rotor Nr. 1611
  • Zur Verwendung mit den Zentrifugen ROTOFIX 32 A und Universal 320/320 R,8 Plätze
Spezifikation
Typ Träger für Rotor
Röhrchentyp Blut/Urin, Rundboden
Fassungsvermögen 1 x 7,5 bis 15 ml
Max. Röhrchendurchmesser 17 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Hettich Rotor
Gefäße pro Adapter 1