Learn More
Hettich™ Träger für Hettich Rotor Nr. 1611
Beschreibung
- Träger für Hettich Rotor Nr. 1611
- Zur Verwendung mit den Zentrifugen ROTOFIX 32 A und Universal 320/320 R,8 Plätze
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Träger für Rotor |
| Röhrchentyp | Blut/Urin, Rundboden |
| Fassungsvermögen | 1 x 7,5 bis 15 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 17 mm |
| Max. Schlauchlänge | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hettich Rotor |
| Gefäße pro Adapter | 1 |