Learn More
Hettich™ Träger für Hettich Rotor-Nr. 4274 und 4474
Artikelnummer. 11415028
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 50- bis 100 ml-Röhrchen
Artikelnummer. Fassungsvermögen
11415028 4 x 50- bis 100 ml-Röhrchen
1 options
Artikelnummer. 11415028
Marke: Hettich™ 4275
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert
  • Träger für Hettich Rotor
  • Hält ASTM-Röhrchen und 50 ml-Babcock-Kolben
  • Zur Verwendung mit Rotoren Nr. 4274 und 4474
  • Kompatibel mit ROTANTA Zentrifugen 460/460 R/460 RC/460 RF, ROTOFIX46 /46 H, ROTIXA500 RS
Spezifikation
Typ Träger für Rotor
Röhrchentyp ASTM und Babcock
Fassungsvermögen 4 x 50- bis 100 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 58 mm
Max. Schlauchlänge 200 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Hettich Rotor
Gefäße pro Adapter 4
Anzahl Plätze 4