Learn More
Hettich Lab Technology™ Träger für Ausschwingrotoren
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Hettich Ausschwingrotoren
- Für Röhrchen mit einem Durchmesser von 15 bis 17 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hettich Ausschwingrotoren |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 17,5 mm |
| Röhrchengröße | 15 bis 17 mm |