Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Träger
Beschreibung
- Zum Gebrauch mit Sigma Zentrifugen
- Lieferbar in einer Vielzahl an Formen und Größen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ausschwenkbare Rotoren 11030, 11031, 11035 und 11036 |
| Fassungsvermögen | 4x 5 bis 15 ml |
| Anzahl Plätze | 4 |
| Menge | 2/Pckg. |
| Röhrchengröße | 15 ml |
| Röhrchentyp | Rund oder konisch |