Learn More
Thermo Scientific™ Trageset für Eutech™ Cond 6+ und TDS6 + Messgeräte
Artikelnummer. 12613135
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Eutech™ Cond 6+ und TDS 6+ Messgeräte
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12613135 Eutech™ Cond 6+ und TDS 6+ Messgeräte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12613135 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X266902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.50 €
    71.20 € / 1 Stück
    Sparen 5.30 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Eutech™-Tragekoffer wurden sorgfältig entwickelt, um Ihr Eutech™ Messgerät und Ihre Elektroden zu halten.
Die Eutech™ Tragesets sind intelligent konzipiert für Eutech™ Messgeräte und Elektroden. Das Economy Trageset ist eine Tragetasche aus Kunststoff für die Eutech™ Cond6+ und TDS 6+ Messgeräte und Sonden, Kalibrierlösungen, Batterien und Handbücher.
Das Tragekit besteht aus:
  • 1413 μS/cm KCl-Kalibrierlösung
  • 12.88 mS/cm KCl-Kalibrierlösung
  • 3000 ppm 442 TDS Standardlösungen
  • Entionisiertes Spülwasser (60 ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung Trageset für Eutech™ Cond 6+ und TDS6 + Messgeräte
    Typ Zubehör
    Enthält 1413μS/CM KCL Kalibrierlösung,12.88 mS/cm KCl Kalibrierlösung,3000 ppm 442 TDS Standardlösungen, deionisiertes Spülwasser (60 ml)
    Zur Verwendung mit (Geräte) Eutech™ Cond 6+ und TDS 6+ Messgeräte