Beschreibung
- Tragegestell mit 18 Fächern
- Speziell für Whirl-Pak™ Beutel
- Verschmolzener 10- und 12-Gauge-Stahl bildet starke Gelenke und Verbindungen
- Das Gestell ist mit einer elektrostatisch aufgebrachten Pulverbeschichtung versehen
- Robuste, haltbare Oberfläche, die vielen Labormaterialien standhalten kann
- Passt in Playmate™ Kühler normaler Größe und Nasco™ Milchproben-Eistruhen
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Material | Stahl |
| Positionen | 18 Fächer |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Whirl-Pak™ Beutel |
| Menge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B) | 2 x 1,625 in. (Fach) |
| Abmessungen (L x B x H) | 27,3 x 16,5 x 7,6 cm (10,75 x 6,5 x 3 in.) |