missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CARS Antibody (CL2309) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30298236 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30298236 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30298236

Marke: Novus Biologicals NBP236757V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CARS Monoclonal antibody specifically detects CARS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CARS
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL2309
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CARS1, CysRS, cysteine translase, cysteine tRNA ligase 1, cytoplasmic, Cysteine--tRNA ligase, cysteinyl-tRNA synthetase, cysteinyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, EC 6.1.1, EC 6.1.1.16, MGC:11246
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from A8MVQ3, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 833
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.