missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CARS Antibody (CL2309) [FITC], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-36757F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CARS Monoclonal antibody specifically detects CARS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CARS | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| CARS1, CysRS, cysteine translase, cysteine tRNA ligase 1, cytoplasmic, Cysteine--tRNA ligase, cysteinyl-tRNA synthetase, cysteinyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, EC 6.1.1, EC 6.1.1.16, MGC:11246 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from A8MVQ3, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 833 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL2309 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur