Learn More
Atrow™ Korb für Wagen
Artikelnummer. 10660083
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Flaschenhalterung
Korb
Größe:
8 cm Durchmesser
L x T x H: 35 x 9 x 15 cm
L x T x H: 45 x 15 x 10 cm
L x T x H: 9 x 9 11 cm
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Größe Packungsgröße
10660083 Korb L x T x H: 35 x 9 x 15 cm 1 Stück
11708462 Korb L x T x H: 45 x 15 x 10 cm 1 Stück
10130042 Flaschenhalterung 8 cm Durchmesser 1 Stück
11712893 Flaschenhalterung 8 cm Durchmesser -
15920256 Korb L x T x H: 35 x 9 x 15 cm 30 Stück
11772943 Korb L x T x H: 9 x 9 11 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10660083 Lieferant Atrow™ Lieferanten-Nr. 896194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.42 €
    47.66 € / 1 Stück
    Sparen 31.76 €
    39% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Zum Erstellen maßgeschneiderter Racks mit modularen Aufsätzen. Der Atrow™ Rilsan modulare Abtropfkorb für Racks ist ein aufsteckbarer Behälter für die Lagerung, Entleerung und Trocknung von Laborartikeln. Alle Teile bestehen aus mit 6 mm dicken, mit Rilsan™ beschichteten Edelstahlstäben mit ausgezeichneter mechanischer und chemischer Beständigkeit.
Der Rislan Das modulare Abtropfgestell ist ein individuell anpassbares Gitteraufbewahrungssystem mit anbringbaren Haken, Körben und Stangen zur Aufbewahrung einer Vielzahl von Laborgeräten, darunter Flaschen, Kolben, Schläuche, Materialrollen und andere Kleinteile. Der Gitterrahmen kann jederzeit an die Aufbewahrungs- und Trocknungsanforderungen angepasst werden.
Alle Teile bestehen aus Edelstahlstangen mit einer Beschichtung aus Rilsan™ , ein biobasiertes Polymerharz mit hervorragenden Eigenschaften in Bezug auf Schlagfestigkeit, Haltbarkeit und Chemikalienbeständigkeit.
  • Kleiner Korb: 9 cm L x 9 cm T x 11 cm H
  • Mittlerer Korb: 35 cm L x 9 cm T x 15 cm H
  • Großer Korb: 45 cm L x 15 cm T x 10 cm H
  • Flaschenhalter: 8 cm Durchmesser
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Edelstahl, Rilsan
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagern, Abtropfen und Trocknen von Laborartikeln
Zur Verwendung mit (Geräte) Rilsan Modulares Abtropfgestell
Anzahl pro Packung 1
Größe L x T x H: 35 x 9 x 15 cm
Länge (metrisch) 350 mm
Tiefe (metrisch) 90 mm
Produkttyp Korb
Höhe (metrisch) 150 mm