Learn More
Atrow™ Korb für Wagen
Beschreibung
Das Rislan Modular Drainer Gestell ist ein anpassbares Gitterlagersystem mit aufsteckbaren Haken, Körben und Stäben für die Aufbewahrung einer Vielzahl von Laborartikeln, einschließlich Flaschen, Kolben, Röhrchen, Materialrollen und anderen kleinen Teilen. Der Gitterrahmen kann jederzeit an die Aufbewahrungs- und Trocknungsanforderungen angepasst werden.
Alle Teile bestehen aus mit Rilsan™ beschichteten Edelstahlstäben, einem biobasierten Polymerharz mit hervorragender Schlagfestigkeit, Haltbarkeit und chemischer Beständigkeit.
- Kleiner Korb: 9 cm L x 9 cm T x 11 cm H
- Mittlerer Korb: 35 cm L x 9 cm T x 15 cm H
- Großer Korb: 45 cm L x 15 cm T x 10 cm H
- Flaschenhalterung: 8 cm Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Korb |
| Farbe | Weiß |
| Material | Edelstahl, Rilsan |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagern, Abtropfen und Trocknen von Laborartikeln |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rilsan Modulares Abtropfgestell |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Größe | L x T x H: 45 x 15 x 10 cm |
| Länge (metrisch) | 450 mm |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Tiefe (metrisch) | 150 mm |