Learn More
BINDER™ Tischwagen
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
800 x 1,000 x 780 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stabiler Wagen
- Laufrollen mit Feststellbremsen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | stabiler Tischwagen, Rollen mit Feststellbremse, Maße B 1000 x T 800 x H 780 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern BD 23, BD 56, BD 115, BF 56, BF 115, ED 56, ED 115, FD 56, FD 115, FDL 115, FED 56, FED 115, FP 56, FP 115, KB 53, KB 115, KT 53, KT 115, KT 170, M 53, M 115 |
| Material | Stahl |
| Typ | Warenkorb |
| Abmessungen (L x B x H) | 800 x 1,000 x 780 mm |