Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carteolol-Hydrochlorid
Artikelnummer. 16554404 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16554404 1 g 1 Gramm
16564404 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 16554404
Marke: Thermo Scientific Chemicals 464320010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51781-21-6
Summenformel C16H25ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 328.84
MDL-Nummer MFCD00941499
InChI-Schlüssel FYBXRCFPOTXTJF-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name Wasserstoff 5-[3-(Tert-Butylamino)-2-Hydroxypropoxy]-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin-2-one-Chlorid
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)COC1=CC=CC2=C1CCC(=O)N2
Spécification
Chemischer Name oder Material Carteolol hydrochloride
Schmelzpunkt 278.0°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: moderately soluble in methanol. slightly soluble, in acetic acid. insoluble in chloroform, ether,, dichloromethane
Formelmasse 328.83
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.