Learn More
Carteololhydrochlorid, TRC
Catalog No. 17970385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
17970385 100 mg 100 Milligramm
17900585 5 mg 5 Milligramm
17953515 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 17970385 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC184450100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51781-21-6
Summenformel C16 H24 N2 O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 328.83
Synonym 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone Hydrochloride, (+/-)-Carteolol Hydrochloride, dl-Carteolol Hydrochloride;
IUPAC-Name 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxid]-3,4-dihydro-1H-Chinolin-2-ein; Hydrochlorid
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2NC(=O)CCc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carteolol Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H24N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-6,11,17,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H
Formelmasse 328.1554
Reinheit (%) >95%