Learn More
Hecht Karl™ Kartusche
Spezifikation
Spezifikation
| Gastyp | Butan |
| Größe | ca. 450 g (ca. 880 ml) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- butane gas cartridge, with safety valve, 450g
- Gefahr
- Entzündbares Gas Kategorie 1
- H220-Extrem entzündbares Gas.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P377-Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
- P381-Alle ndquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrocarbons rich inC3-4