Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Kartuschenbrenner mit Sicherheitselement
Artikelnummer. 10219201
Ansicht ändern
Click to view available options
Gastyp:
Butan, Flüssiggas, Propan, Propan
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gastyp Packungsgröße
10219201 Butan, Flüssiggas, Propan, Propan 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10219201 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 1425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.91 €
    106.55 € / 1 Stück
    Sparen 11.36 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kartuschenbrenner von Usbeck Laborgeräte mit Sicherheitselement bieten Schutz vor unkontrolliertem Gasaustritt in Laboren.
  • DIN-Typ
  • Nadelventil
  • 400 ml-Kartusche im Lieferumfang enthalten
  • T = 1650°C
  • Passendes Stativ:5136/5146
  • Bietet Schutz vor unkontrolliertem Gasaustritt in Laboren.
  • Die Wärme der Pilotflamme erzeugt im Thermoelement eine elektrische Spannung.Aufgrund dieser Spannung bleibt ein Magnetventil im Sicherheitselement geöffnet.Das Gas kann strömen.
  • Wenn die Brennerflamme erlischt, kühlt das Thermoelement ab und die elektrische Spannung fällt ab, was das Magnetventil automatisch schließt.Die Gaszufuhr wird unterbrochen, und es kann kein unverbranntes Gas austreten.
Spezifikation
Produkttyp Gaskartusche
Gastyp Butan, Flüssiggas, Propan, Propan
Enthält 400 ml-Kassette
Max. Temperatur (metrisch) 1650 °C
Sicherheitsmerkmale Magnetventil im Sicherheitselement
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cartridge burnerwithsafety element, DIN type .
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbares Gas Kategorie 1
  • Gase unter Druck
Gefahrenhinweis
  • H220-Extrem entzündbares Gas.
  • H280-Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P377-Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
  • P381-Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butane, Propane