missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carvedilol-d3, TRC

Artikelnummer. 30352942
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352942 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30352942 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1846271MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Carvedilol-methyl-d3
CAS 1020719-25-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C24 2H3 H23 N2 O4
Menge 1 mg
Synonym 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-[2-(methoxy-d3)phenoxy]ethyl]amino]- (ACI), 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-[2-(methoxy-d3)phenoxy]ethyl]amino]-2-propanol (ACI), 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[2-[2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]ethylamino]propan-2-ol, Carvedilol-d3, Carvedilol-D3 (methoxy-D3)
InChI-Formel InChI=1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
IUPAC-Name 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[2-[2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]ethylamino]propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 409.49
Formelmasse 409.2081
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.