Learn More
Cas9 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26758-1-AP-150UL
Artikelnummer. 30235929
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Cas9 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of Cas9. This antibody recognizes bacteria antigen. The Cas9 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Cas9
650 μg/mL
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Liquid
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Recombinant Protein
150 μL
Bacteria
Polyclonal Antibody