Learn More
Molecular Probes™ Cascade Blue™ Acetyl Azide, Trisodium Salt
Artikelnummer. 11554247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11554247 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11554247 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. C2284
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Cascade Blue™ Acetylazid, Trinatriumsalz
Das aminreaktive Cascade Blue™ Acetylazid und seine Konjugate ergeben eine blaue Fluoreszenz (Anregungs-/Emissionsmaxima bei ∼396/410 nm), die als Kontrastfarbe in mehrfarbigen Anwendungen verwendet werden kann. Im Vergleich zu Aminocoumarin-Derivaten zeigt der sulfonierte Pyren-Farbstoff Cascade Blue™ weniger spektrale Überlappung mit Fluorescein. Darüber hinaus zeigt der Cascade Blue™ Farbstoff eine hohe Absorptionsfähigkeit, ist stark fluoreszierend und widersteht im Gegensatz zu den meisten Farbstoffen dem Quenching nach der Proteinkonjugation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Produkttyp Acetyl-Azid
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester
Marker oder Farbstoff Cascade Blue™
Markertyp Klassische Farbstoffe
Produktlinie CASCADE BLUE
Emission 410
Anregung 396