Learn More
Casein Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18319713
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μg
Packungsgröße:
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18319713 200 μg 200 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18319713
Marke: Bio-Techne NBP313485
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Casein Polyclonal antibody specifically detects Casein in Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Casein
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-500, ELISA 1:500-1000, Immunohistochemistry 1:100-500, Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-500
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias alpha, alpha-S1-casein, CASA, casein alpha s1, MGC149368
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen used to generate this antibody corresponds to bovine Casein.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 200 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1446
Zielspezies Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG