Spezifikation
| CAS | 9000-71-9 |
| Schmelzpunkt | 280°C |
| Farbe | Gelb |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| MDL-Nummer | 81481 |
| Menge | 500 g |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |