Learn More
Thermo Scientific Chemicals Casein-Pepton
Artikelnummer. 11425990
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11425990 500 g 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11425990
Marke: Thermo Scientific Chemicals H26557.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird in Nährmedien zur Züchtung von Bakterien und Pilzen verwendet. Es wird in der Antibiotika- und Enzymproduktion eingesetzt. Es ist auch für die analytische Mikrobiologie und den industriellen Fermentationsprozess unerlässlich.
Casein peptone is used in nutrient media for growing bacteria and fungi. It is employed in antibiotics and enzyme productions. It is also essential for analytical microbiology and industrial fermentation process. It is also used in bacterial diagnostics and in agro-food, cosmetic and pharmaceutical fermentation for production of biomass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Pepton aus Casein wird häufig für die Herstellung von Kulturmedien in der Mikrobiologie verwendet
•Pepton aus Casein ist ein enzymatisch hergestelltes Hydrolysat von Casein
•Pepton aus Casein ist ein Opioid-Peptid und eine reiche Aminosäurequelle
Verwendung
• Unterstützt das Wachstum einer Vielzahl von Organismen in Kultur, insbesondere in serumfreien Medien
• Enzymatischer Verdau von Pepton aus Casein kann aktive Peptide für die Forschung zur Opioid-Signalgebung liefern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Verpackungsart Glasflasche
Menge 500 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch