Learn More
Thermo Scientific Chemicals Casein, rein
Artikelnummer. 10545691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10545691 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10063370 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
11986941 5 kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
15189253 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10545691 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 276071000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Casein (CAS Nr. 9000-71-9) ist eine Familie verwandter Phosphoproteine, die in der Regel aus Rindermilch isoliert werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeines
• Casein enthält eine Mischung aus verwandten Phosphoproteinen, die in Rindermilch und Käse enthalten sind.Es enthält alle gängigen Aminosäuren und ist reich an den essentiellen Aminosäuren.
Anwendungen
• Casein ist eine Quelle von Aminosäuren, Kohlenhydraten, Und zwei anorganische Elementen: Kalzium und Phosphor
• DieseVerbindung kann in vivo als feste Lebensmittelprobe und in vitro-Verdauungsexperimente mit Nagetieren verwendet werden.
• Kann die Photostabilität von Quantenpunkten erhöhen und die unspezifische Bindung bei Immunfluoreszenzexperimenten verringern.
• Casein lässt sich bei biochemischen Experimenten zur Vorbereitung von P407-Caseinhydrogelen und zur Untersuchung der mechanischen Auswirkungen der Zugabe von Casein zu P407 einsetzen.
Literaturnachweise
Tundisi, L.; Yang, R.; Borelli, L.; Alves, T.; Mehta, M.; Chaud, M.; Mazzola, P.; Kohane, D. Enhancement of the mechanical and drug-releasing properties of poloxamer 407 hydrogels with casein.Pharm Res.2021, 38 (3), 515–522.
Irshad, I.; Kanekanian, A.; Peters, A.; Masud, T.: Antioxidant activity of bioactive peptides derived from bovine casein hydrolysate fractions.J. Food Sci.Technol.2015, 52 (1), 231-239.
Sharma, A. K.; Sawhney, I. K. Modelling moisture sorption characteristics in dried acid casein using connectionist paradigm vis-à-vis classical methods.J. Food Sci.Technol.2015, 52 (1), 151-160.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9000-71-9
Summenformel C81H125N22O39P
Molekulargewicht (g/mol) 2061.98
MDL-Nummer MFCD00081481
InChI-Schlüssel BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYNA-N
Synonym casein, caseinogen, casein, tech., bovine beta-casein monophosphopeptide
PubChem CID 73995022
IUPAC-Name 6-Amino-2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-Amino-1-Hydroxy-3-Phenylpropyliden)amino]-1-Hydroxy-4-(C-Hydroxycarbonimidoyl)butyliden}amino)-1-Hydroxy-3-(phosphonooxy)propyliden]amino}-4-Carboxy-1-Hydroxybutyliden)amino]-4-Carboxy-1-Hydroxybutyliden}amino)-1-Hydroxy-4-(C-Hydroxycarbonimidoyl)butyliden]amino}-1-Hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butyliden)amino]-1-Hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butyliden}amino)-1,3-Dihydroxybutyliden]amino}-4-Carboxy-1-Hydroxybutyliden)amino]-3-Carboxy-1-Hydroxypropyliden}amino)-4-Carboxy-1-Hydroxybutyliden]amino}-1-hydroxy-4-methylpentyliden)amino]-1-Hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butyliden}amino)-3-Carboxy-1-Hydroxypropyliden]amino}Hexansäure
SMILES CC(C)CC(N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(COP(O)(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(N)CC1=CC=CC=C1)C(C)O)C(O)=NC(CCC(O)=N)C(O)=NC(CC(O)=O)C(O)=NC(CCCCN)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Casein
Namenshinweis tech.
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Güte Rein