Learn More
Thermo Scientific Chemicals Casein, rein
Artikelnummer. 15189253 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15189253
Marke: Thermo Scientific Chemicals 276070250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Casein (CAS Nr. 9000-71-9) ist eine Familie verwandter Phosphoproteine, die in der Regel aus Rindermilch isoliert werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeines
• Casein enthält eine Mischung aus verwandten Phosphoproteinen, die in Rindermilch und Käse enthalten sind.Es enthält alle gängigen Aminosäuren und ist reich an den essentiellen Aminosäuren.
Anwendungen
• Casein ist eine Quelle von Aminosäuren, Kohlenhydraten, Und zwei anorganische Elementen: Kalzium und Phosphor
• DieseVerbindung kann in vivo als feste Lebensmittelprobe und in vitro-Verdauungsexperimente mit Nagetieren verwendet werden.
• Kann die Photostabilität von Quantenpunkten erhöhen und die unspezifische Bindung bei Immunfluoreszenzexperimenten verringern.
• Casein lässt sich bei biochemischen Experimenten zur Vorbereitung von P407-Caseinhydrogelen und zur Untersuchung der mechanischen Auswirkungen der Zugabe von Casein zu P407 einsetzen.
Literaturnachweise
Tundisi, L.; Yang, R.; Borelli, L.; Alves, T.; Mehta, M.; Chaud, M.; Mazzola, P.; Kohane, D. Enhancement of the mechanical and drug-releasing properties of poloxamer 407 hydrogels with casein.Pharm Res.2021, 38 (3), 515–522.
Irshad, I.; Kanekanian, A.; Peters, A.; Masud, T.: Antioxidant activity of bioactive peptides derived from bovine casein hydrolysate fractions.J. Food Sci.Technol.2015, 52 (1), 231-239.
Sharma, A. K.; Sawhney, I. K. Modelling moisture sorption characteristics in dried acid casein using connectionist paradigm vis-à-vis classical methods.J. Food Sci.Technol.2015, 52 (1), 151-160.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9000-71-9
Summenformel C81H125N22O39P
Molekulargewicht (g/mol) 2061.98
MDL-Nummer MFCD00081481
InChI-Schlüssel BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYNA-N
Synonym casein, caseinogen, casein, tech., bovine beta-casein monophosphopeptide
PubChem CID 73995022
IUPAC-Name 6-Amino-2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-Amino-1-Hydroxy-3-Phenylpropyliden)amino]-1-Hydroxy-4-(C-Hydroxycarbonimidoyl)butyliden}amino)-1-Hydroxy-3-(phosphonooxy)propyliden]amino}-4-Carboxy-1-Hydroxybutyliden)amino]-4-Carboxy-1-Hydroxybutyliden}amino)-1-Hydroxy-4-(C-Hydroxycarbonimidoyl)butyliden]amino}-1-Hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butyliden)amino]-1-Hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butyliden}amino)-1,3-Dihydroxybutyliden]amino}-4-Carboxy-1-Hydroxybutyliden)amino]-3-Carboxy-1-Hydroxypropyliden}amino)-4-Carboxy-1-Hydroxybutyliden]amino}-1-hydroxy-4-methylpentyliden)amino]-1-Hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butyliden}amino)-3-Carboxy-1-Hydroxypropyliden]amino}Hexansäure
SMILES CC(C)CC(N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(COP(O)(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(N)CC1=CC=CC=C1)C(C)O)C(O)=NC(CCC(O)=N)C(O)=NC(CC(O)=O)C(O)=NC(CCCCN)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Casein
Namenshinweis tech.
Schmelzpunkt 280.0°C
Verpackung Fibertrommel
Menge 25 kg
Merck Index 15,1883
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. hcl with light violet color,soluble in non-polar organic solvents
Güte Rein