missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CASK Antibody, Biotin, R&D Systems™

Artikelnummer. 18602837 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18602837 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18602837 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP241181B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

CASK Polyclonal antibody specifically detects CASK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CASK
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase, calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase (MAGUK family), calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase membrane-associatedguanylate kinase, CAMGUK, CMG, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FGS4CAGH39, FLJ22219, hCASK, LIN2FLJ31914, MICPCH, peripheral plasma membrane protein CASK, Protein lin-2 homolog, TNRC8, trinucleotide repeat containing 8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human CASK. The immunogen is located within amino acids 760 - 810 of CASK. Amino Acid Squence: YPIPHTTRPPKKDEENGKN
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8573
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.