missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CASK Polyclonal antibody specifically detects CASK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CASK |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | DyLight 680 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase, calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase (MAGUK family), calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase membrane-associatedguanylate kinase, CAMGUK, CMG, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FGS4CAGH39, FLJ22219, hCASK, LIN2FLJ31914, MICPCH, peripheral plasma membrane protein CASK, Protein lin-2 homolog, TNRC8, trinucleotide repeat containing 8 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human CASK. The immunogen is located within amino acids 760 - 810 of CASK. Amino Acid Squence: YPIPHTTRPPKKDEENGKN |
| Reinigungsverfahren | Peptide affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?