Learn More
Novus Biologicals™ Caspase-1 Antibody Pair [Biotin]
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0.15 ng/mL to 10 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 50 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant |
| Spezifität | Detects mouse Caspase-1 (p10 and p20 domain). Does not detect human Caspase-1. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sandwich ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 834 |
| Gensymbol | CASP1 |
| Menge | 1 Set |
| Mehr anzeigen |