Learn More
Caspase-1-Inhibitor II, TRC
Artikelnummer. 30179443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179443 5 mg 5 Milligramm
30179304 10 mg 10 Milligramm
30179341 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179443 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1849085MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 178603-78-6
Summenformel C24H33ClN4O8
Molekulargewicht (g/mol) 540.99
Synonym Ac-YVAD-CMK, N-Acetyl-L-tyrosyl-L-valyl-N-[(1S)-1-(carboxymethyl)-3-chloro-2-oxopropyl]-L-alaninamide
IUPAC-Name (3S)-3-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]-3-methylbutanoyl]amino]propanoyl]amino]-5-Chloro-4-oxopentansäure
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caspase-1 Inhibitor II
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H33ClN4O8/c1-12(2)21(24(37)26-13(3)22(35)28-17(10-20(33)34)19(32)11-25)29-23(36)18(27-14(4)30)9-15-5-7-16(31)8-6-15/h5-8,12-13,17-18,21,31H,9-11H2,1-4H3,(H,26,37)(H,27,30)(H,28,35)(H,29,36)(H,33,34)/t13-,17-,18-,21-/m0/s1