missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Caspase 1 p10 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16394275 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16394275 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16394275

Marke: Invitrogen™ PA595008

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: MCF-7 whole cell, HELA whole cell, SW620 whole cell. IHC: Human Mammary Cancer Tissue. Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Caspase-1 (CASP1) is a thiol protease that cleaves IL-1 beta between Asp and Ala. This cleavage causes the release of the mature cytokine which is involved in a variety of inflammatory processes. CASP1 is important for defense against pathogen. It cleaves and activates sterol regulatory element binding proteins (SREBPs). CASP1 also promotes apoptosis. Upon inflammasome activation, during DNA virus infection but not RNA virus challenge, CASP1 controls antiviral immunity through the cleavage of CGAS and renders it inactive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Caspase 1 p10
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide, 0.05mg thimerosal
Gen CASP1
Gen-Zugriffsnummer P29466
Gen-Alias Casp1; CASP-1; CASP1 nirs variant 1; caspase 1; caspase 1, apoptosis-related cysteine peptidase (interleukin 1, beta, convertase); caspase-1; Caspase-1 subunit p10; Caspase-1 subunit p20; ICE; IL-1 beta-converting enzyme; IL-1B converting enzyme; IL1BC; IL-1BC; IL1BCE; IL1B-convertase; interleukin 1 beta-converting enzyme; interleukin 1, beta, convertase; interleukin 1-B converting enzyme; Interleukin 1beta converting enzyme; interleukin-1 beta convertase; Interleukin-1 beta-converting enzyme; p45
Gensymbole CASP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of human Caspase-1 (P10) (249-262aa VFIGRLIEHMQEYA).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 834
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.