missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caspase 5 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-98202AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Caspase 5 Polyclonal antibody specifically detects Caspase 5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Caspase 5 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 647 | |
| CASP-5, caspase 5, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase 5, apoptosis-related cysteine protease, caspase-5, EC 3.4.22, EC 3.4.22.58, ICE(rel)III, ICE(rel)-III, ICEREL-III, ICH3, ICH-3, MGC141966, Protease ICH-3, Protease TY, TY protease | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Caspase 5 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Caspases | |
| 838 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur