missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspr2 Antibody (SR1224), Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200006128 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18620984 100 μg 100 Mikroliter
18604075 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18620984

Marke: Novus Biologicals NBP322366100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Caspr2 Monoclonal antibody specifically detects Caspr2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Caspr2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1224
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:100-1:500
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias AUTS15, CASPR2DKFZp781D1846, CDFE, Cell recognition molecule Caspr2, contactin associated protein-like 2, contactin-associated protein 2, contactin-associated protein-like 2, homolog of Drosophila neurexin IV, KIAA0868, NRXN4Caspr2, PTHSL1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Caspr2 (Uniprot #: Q9UHC6)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26047
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.