Learn More
Epredia™ Shandon™ Gewebekassetten I
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
Sichern Sie Gewebeproben während der Verarbeitung und Einbettung mit Thermo Scientific™ Shandon™ Gewebekassetten I.
- Acetal-Polymer-Konstruktion
- Um 30° geneigte Schreibfläche
- Kleine Poren im Slot-Stil
- Lieferung in einem Karton mit 500 Kassetten mit abbrechbaren Deckeln (nicht in Kunststoffmagazinen erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Poren | Kleine Schlitze |
| Schreibflächenwinkel | 30 ° |
| Farbe | Blau |
| Material | Acetal-Polymer |
| Produkttyp | Tissue Cassette |