Learn More
Cytiva Cassette
Artikelnummer. 12504487 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
50 ml Fraktionssammler F9-C und ÄKTA Avant Röhren
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
12504487 50 ml Fraktionssammler F9-C und ÄKTA Avant Röhren 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12504487 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28956402
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fasst bis zu sechs Röhrchen
Für den Anschluss von bis zu 6 Schläuchen. 2 St./Packung Zur Verwendung mit Fraktionssammler F9-C und ÅKTA Avant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Cassette
Verpackungsmenge 2/Packung
Zur Verwendung mit 50 ml Fraktionssammler F9-C und ÄKTA Avant Röhren