Learn More
Cytiva Cassette
Artikelnummer. 12229319 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Modell:
Zur Verwendung mit 24, 48 oder 96 Deep-Well-Platte
Zur Verwendung mit 3 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 12229319
Marke: Cytiva 28954212
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit dem Fraktionssammler F9-C und dem ÄKTA Avant-Chromatographiesystem. Cytiva Kassetten sind für Platten mit tiefen Wells oder 3 ml-Röhrchen für die großvolumige Verarbeitung von Proben in Chromatographie-Anwendungen erhältlich. 2er-Packung.
Cytiva Kassetten sind in Packungen mit zwei (2) Stück für die großvolumige Verarbeitung von Proben in Chromatographieanwendungen mit dem Fraktionssammler F9-C und dem ÄKTA Avant-Chromatographiesystem erhältlich.
  • Für Deepwell-Platten (in flexiblem Fraktionssammler): Enthält 24, 48 oder 96 Deepwell-Platten
  • Für 3 ml-Röhrchen: Für den Anschluss von bis zu 40 Schläuchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie-Anwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fraktionssammler F9-C und ÄKTA Avant Chromatographiesystem
Typ Kassette
Menge 2/Pckg.
Modell Zur Verwendung mit 24, 48 oder 96 Deep-Well-Platte