Learn More
Invitrogen™ Cassette Clamp, left
Artikelnummer. 15324574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 unit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15324574 1 unit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15324574 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A25946
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 €
    122.64 € / 1 Einheiten
    Sparen 23.36 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kassettenklammern sind Ersatzteile für den Mini-Gel-Tank. Sie verriegeln und verschließen die Gelkassetten im Gelelektrophorese-Tank. Die Ausrichtung erfolgt mit Blick auf die Vorderseite des Geltanks.
Über den Mini Gel Tank
Der Mini Gel Tank ist mit einer Vielzahl von Novex™ Gelen, NuPAGE™ Gelen und Bolt™ Bis-Tris Plus Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Optimierte Bedingungen mit konstanter Spannung ermöglichen einen Durchlauf der Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele in etwa 35 Minuten. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Nur zu Forschungszwecken. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal
Gel Compatibility Novex™ Mini-Gele
Gelgröße Mini
Typ Kassettenklammer
Menge 1 unit
Versandbedingung Raumtemperatur