Beschreibung
White embedding cassette with lid for pathological embedding.
Embedding cassette for use in the pathological embedding proccess.
- With lid
- No ring
- Great for use with tissue samples
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Einbettungskassette |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Embedding |
| Enthält | Lid |
| Menge | 250 Pk. |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 0.13 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 3.72 g |