Learn More
Cytiva X2 CASSETTE, FOR 8 ML TUBES (VE=2 EA)
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fraktionssammler F9-C und ÄKTA Avant Chromatographiesystem
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Fraktionssammler sind für die Sammlung von Fraktionen aus Aufreinigungsläufen vorgesehen. Bieten Probensicherheit, Flexibilität und hohen Durchsatz. Der ÄKTA avant verfügt über einen eingebauten Fraktionssammler. Der ÄKTA pure verfügt über den flexiblen F9-C Fraktionssammler.
- Der Kassettentyp wird vom Gerät automatisch erkannt
- Die Kassetten werden auf der kurzen oder langen Seite direkt an der ÄKTA avant befestigt
- Die Kassetten werden auf ein Tablett im Fraktionssammler F9-C gelegt
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie: Sammlung von Fraktionen aus Reinigungsläufen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fraktionssammler F9-C und ÄKTA Avant Chromatographiesystem |
| Menge | 2 Packung |
| Probengröße | 24 x 8 ml |