Learn More
Epredia™ Cassette II Biopsy Tissue Cassettes in Tube Packs
Artikelnummer. 16354066 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Hellgrün
Lavendel
Lila
Orange
Rosa
Weiß
missing translation for 'unitSize'
750 Stück
Product Code. 16354066
missing translation for 'mfr': Epredia™ B851730GY
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Biopsy Cassettes are ideal for small tissue samples. They are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a front edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in 12 color varieties.
Druck
  • Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
  • Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
  • Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
  • Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
  • Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
  • Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Poren Kleine Quadrate
Verschluss inklusive Ja
Menge 750/Karton
Verschlusstyp Separater Deckel, vorderseitiges Scharnier
PrintMate-kompatibel Ja
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern
Produkttyp Kassette II Biopsiekassette