Learn More
Swann-Morton™ Fester Griff aus Gusmetall
Artikelnummer. 12912555
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
123 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
12912555 123 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12912555 Lieferant Swann-Morton™ Lieferanten-Nr. 4302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.60 €
    8.68 € / 1 Stück
    Sparen 0.92 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026