Learn More
Castanospermine, TRC
Artikelnummer. 30366356
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366356 5 mg 5 Milligramm
30364454 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30366356 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1850005MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79831-76-8
Summenformel C8 H15 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
IUPAC-Name (1S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydroindolizine-1,6,7,8-tetrol
SMILES O[C@H]1CCN2C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Castanospermine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
Formelmasse 189.1001