Learn More
Ricinusoel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10422514 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10422514
Marke: Thermo Scientific Acros 397280010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-79-4
Summenformel C57H104O9
Molekulargewicht (g/mol) 933.45
MDL-Nummer MFCD00130879
InChI-Schlüssel ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 1,3-bis[(12-hydroxyoctadec-9-enoyl)oxy]propan-2-yl-12-hydroxyoctadec-9-enoat
SMILES CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Castor oil
Schmelzpunkt 4.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt >100.0°C
Flammpunkt 257°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 1 kg
Verseifungszahl 176 to 182g KOH/g
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Viskosität 650-800 mPa.s (25°C)
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit