Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ricinusöl, spezifiziert gem. den Anforderungen der Ph. Eur.
Artikelnummer. 11974041 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11974041 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10566051 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11974041 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 348850025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-79-4
Summenformel C57H104O9
Molekulargewicht (g/mol) 933.45
MDL-Nummer MFCD00130746
InChI-Schlüssel ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Synonym castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerol
PubChem CID 14030006
IUPAC-Name 2,3-Bis[[(Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoyl]oxy]propyl-(Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoat
SMILES CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Castor oil
Azidität 2.0mg KOH/g max.
Extinktion 1.5 max. (at the absorption maximum at 269 +/- 1nm)
Schmelzpunkt -10.0°C
Farbe Farblos oder gelb
Dichte 0.9570g/mL
Siedepunkt 229.0°C
Flammpunkt 229°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4770 to 1.4810
Menge 2.5 L
Merck Index 14,1898
Relative Dichte 0.957
Spezifischer Drehzustand + 3.50 (20.00°C c=neat)
Spezifische Drehung + 3.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, chloroform,, carbondisulfide, ether and glacial acetic acid
Viskosität 0,6-0,8 Pas (25°C)
Güte Eu. Ph.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Von Fettsäuren (GC):Test bestanden (gem. Eur.Pharm.)
Physikalische Form Viskose hygroskopische Flüssigkeit