Learn More
Rizinusöl, technische Qualität, TRC
Artikelnummer. 30355924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355924 25 mL 25 Milliliter
30350492 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30355924 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC18480525ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-79-4
Synonym 3 Castor Oil, AS 15, Acrol 1070, Aromatic castor oil, Recastol 2790, Ricinus communis oil, Thixcin ST, Viscotrol C, Neoloid, LAV (polyol), Thixcin ST, Ricinus communis oil, Oil of Palma Christi
IUPAC-Name Propan-1,2,3-Triyl (9Z,9'Z,9''Z)-Tris (12-Hydroxyoctadec-9-Enoat)
SMILES CCCCCCC(O)C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(OC(=O)CCCCCCC/C=C\CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC/C=C\CC(O)CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Castor oil
Menge 25 mL
InChI-Formel InChI=1S/C57H104O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h25-27,34-36,51-54,58-60H,4-24,28-33,37-50H2,1-3H3/b34-25-,35-26-,36-27-