Learn More
Ricinusoel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044047
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 11326856
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04224.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
Castor oil is used in food additives, flavorings, candy and as a mold inhibitor. Its derivatives are used in the production of soaps, lubricants, hydraulic and brake fluids, paints, coatings, lithium grease and cold resistant plastics. It finds application in waxes, polishes, nylon, pharmaceuticals and perfumes. It is involved in the preparation of linoleic acids by dehydration, 2-octanol, sebacic acid and undecylenic acid, which is a precursor for polymer nylon 11 and heptanal. It is involved in the preparation of 12-hydroxystearic acid by hydrogenation and saponification. It is useful as a lubricant in jet, diesel, and racing engine. Further, it is used as a laxative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Rizinusöl wird in Lebensmittelzusatzstoffen, Aromastoffen, Süßigkeiten und als Schimmelhemmer verwendet. Die Derivate werden in der Herstellung von Seifen, Schmierstoffen, Hydraulik- und Bremsflüssigkeiten, Farben, Beschichtungen, Lithiumfett und kältebeständigen Kunststoffen eingesetzt. Es findet Anwendung in Wachsen, Polituren, Nylon, Pharmazeutika und Parfüm. Es ist an der Herstellung von Linolsäuren durch Dehydrierung von 2-Octanol, Sebacinsäure und Undecylensäure beteiligt, die ein Vorläufer für das Polymer Nylon-11 und Heptanal ist. Es ist an der Herstellung von 12-Hydroxystearinsäure durch Hydrierung und Verseifung beteiligt. Es ist ein nützlicher Schmierstoff für Kerosin-, Diesel- und Rennmotoren. Außerdem wird es als Abführmittel verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Diethylether, Chloroform, Eisessigsäure, Benzol und Kohlenstoffdisulfid. Unmischbar mit kaltem Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-79-4
Summenformel C57H104O9
Molekulargewicht (g/mol) 933.45
MDL-Nummer MFCD00130746
InChI-Schlüssel ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Synonym castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerol
PubChem CID 14030006
IUPAC-Name 2,3-Bis[[(Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoyl]oxy]propyl-(Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoat
SMILES CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Castor oil
Dichte 0.961
Siedepunkt 313°C
Flammpunkt 230°C (446°F)
Brechungsindex 1.478
Menge 250 mL
Merck Index 14,1898
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,diethyl ether,chloroform,glacial acetic acid,benzene and carbon disulfide. Immiscible with cold water.
Optische Drehung +5° (c=5 in Ethanol)