Learn More
asecos™ Rollen mit Sockelblende
Artikelnummer. 11918837 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
UB90 mit einer Breite von 1100 mm
UB90 mit einer Breite von 1400 mm
UB90 mit einer Breite von 590 mm
UB90 mit einer Breite von 890 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
11918837 UB90 mit einer Breite von 890 mm -
11908837 UB90 mit einer Breite von 590 mm 1 Stück
11928837 UB90 mit einer Breite von 1100 mm 1 Stück
11938837 UB90 mit einer Breite von 1400 mm 1 Stück
4 options
Nur in Verbindung mit dem Schrank verwenden
Artikelnummer. 11918837
Marke: asecos™ 28801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nur in Verbindung mit dem Schrank verwenden
65-mm-Rollen mit Sockelblende
  • Pulverbeschichtetes Stahlblech
  • Für Modell UB90
  • Für Untertischschränke
  • Höhe: 65 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) UB90 mit einer Breite von 890 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Untertischschränke Modell UB90
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet glatt
Gewicht (metrisch) 2,50 kg
Material Stahl
Produkttyp Rollen mit Sockel