Beschreibung
- Pulverbeschichtetes Stahlblech
- Für Modell UB90
- Für Untertischschränke
- Höhe: 65 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | UB90 mit einer Breite von 1100 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Untertischschränke Modell UB90 |
| Oberflächenbeschichtung | pulverbeschichtet glatt |
| Gewicht (metrisch) | 3 kg |
| Material | Stahl |
| Produkttyp | Rollen mit Sockel |