Learn More
asecos™ Rollen mit Sockelblende
Artikelnummer. p-7163617 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
UB90 mit einer Breite von 1100 mm
UB90 mit einer Breite von 1400 mm
UB90 mit einer Breite von 590 mm
UB90 mit einer Breite von 890 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Nur in Verbindung mit dem Schrank verwenden
Artikelnummer. 11908837
Marke: asecos™ 28814
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nur in Verbindung mit dem Schrank verwenden
65-mm-Rollen mit Sockelblende
  • Pulverbeschichtetes Stahlblech
  • Für Modell UB90
  • Für Untertischschränke
  • Höhe: 65 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) UB90 mit einer Breite von 590 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Untertischschränke Modell UB90
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet glatt
Gewicht (metrisch) 2,50 kg
Material Stahl
Produkttyp Rollen mit Sockel