Learn More
asecos™ Rollen mit Sockel
Artikelnummer. 15104856 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
590 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
15104856 590 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15104856 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 31360
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Schrank lässt sich leicht bewegen, dank Rollen mit Sockelabdeckung und integrierter Verriegelung aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
  • Rollen mit Sockel
  • Pulverbeschichtetes Stahlblech RAL 7015
  • Für Unterbauschränke ist der Korpus in den Breiten 1100 mm und 590 mm erhältlich.
Spezifikation
Beschreibung Rollen mit Sockelblende
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Unterbauschränke mit einer Breite von 590 mm, für Modell(e):UB90
Höhe (angloamerikanisch) 1,18 in.
Außenhöhe (metrisch) 30mm
Höhe (metrisch) 30 mm
Enthält Rollen mit Sockelblende
Oberflächenbeschichtung Pulverbeschichtet, glatt
Gewicht (angloamerikanisch) 3.31 lb.
Gewicht (metrisch) 1,5 kg
Außenbreite (metrisch) 587 mm
Breite (metrisch) 590 mm
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)
Material Stahlblech
Produkttyp Rollen mit Sockelblende