Learn More
Catalase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Catalase
Konzentration 0.18 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850875
Unterlagen ansehen
Proteintech
21260-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16840875
Unterlagen ansehen
Proteintech
21260-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Catalase is a homotetrameric heme-containing enzyme present within the matrix of all peroxisomes. It carries out a dismutation reaction in which hydrogen peroxide is converted to water and oxygen. Human catalase has the last four amino acids (-KANL) at the extreme C-terminus for peroxisome targeting. The monomer of human catalase is 61.3 kD in molecular size. Catalase has been implicated as an important factor in inflammation, mutagenesis, prevention of apoptosis, and stimulation of a wide spectrum of tumors. Loss of catalase leads to the human genetic disease, acatalasemia, or Takahara′s disease.
Spezifikation
Spezifikation
Catalase
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P04040, P04762, P24270
12359, 24248, 847
Catalase Fusion Protein Ag15383
Primary
-20°C
CAT
0.18 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CAT, catalase
CAT
IgG
Antigen Affinity Chromatography