Learn More
Catalpol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17565565 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17565565 250 mg 250 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 17565565
Marke: Thermo Scientific Acros 468942500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Catalpol
CAS 2415-24-9
Menge 250 mg
Summenformel C15 H22 O10
Formelmasse 207
MDL-Nummer MFCD11111524
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis hellbraun
Reinheit ≥ 95 %
InChI-Schlüssel LHDWRKICQLTVDL-PZYDOOQISA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)[C@@H]4O[C@]4(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(1S,2S,4S,5S,6R,10S)-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-3,9-dioxatricyclo[4.4.0.0²,⁴]dec-7-en-10-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 362.33
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.